Läs mer
2-(Trifluormetyl)akrylsyra, 98 %
Produktkod. 10668824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10668824 5 g Glasflaska 5g
10389260 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313100050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381-98-6
Molekylformel C4H2F3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.05
MDL-nummer MFCD00042424
InChI-nyckel VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)prop-2-ensyra
LEDER [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Färg Gult
Kokpunkt 86 °C
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CF3)CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.