Läs mer
2-(Trifluormetyl)akrylsyra, 98 %
Produktkod. 11410597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410597 1 g 1g
11420597 5 g 5g
11430597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22443.03
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139,05 g/mol
2-(trifluormetyl)akrylsyra används som en sur funktionell monomer för molekylär prägling av nikotin. Och används även i den konventionella funktionella monomeren metakrylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(trifluormetyl)akrylsyra används som en sur funktionell monomer för molekylär prägling av nikotin. Och används även i den konventionella funktionella monomeren metakrylsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381-98-6
Molekylformel C4H2F3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.05
MDL-nummer MFCD00042424
InChI-nyckel VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
LEDER [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Smältpunkt 49°C to 51°C
Flampunkt 82°C (180°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)prop-2-ensyra
Formel vikt 140.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.