Läs mer
2-(trifluormetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748075
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10748075 1 g 1g
10245574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00885DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 88-17-5
Molekylformel C7H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 161.127
MDL-nummer MFCD00007718
InChI-nyckel VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2960g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CF3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.13
Procent renhet 97%