Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%
Produktkod. 11450438
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450438 5 g 5g
11460438 25 g 25g
11470438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24591.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
2-(trifluormetyl)bensaldehyd har använts vid framställning avω -(dimetylamino)-alkyletyl-4(-2-(trifluormetyl)fenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylater, metyl-(E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluormetylfenyl)vinyl]-fenyl]-3-metoxiakrylatreaktion. Det är ett reagens som används som elektrofil komponent i ett brett spektrum av reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(trifluormetyl)bensaldehyd har använts vid framställning av ω-(dimetylamino)-alkyletyl-4(-2-(trifluormetyl)fenyl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylater, metyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluormetylfenyl)vinyl]-fenyl]-3-metoxiakrylat via Wittig-Horner-reaktion. Det är ett reagens som används som elektrofil komponent i ett brett spektrum av reaktioner.
Löslighet Lösligt i
de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 447-61-0
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.122
MDL-nummer MFCD00003337
InChI-nyckel ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.322
Kokpunkt 70°C to 71°C (16 mmHg)
Flampunkt 61°C (141°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045512
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in most organic solvents.
Formel vikt 174.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.