Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzamide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438056
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438056 25 g 25g
11428056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14103.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 360-64-5
Molekylformel C8H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 189.14
MDL-nummer MFCD00014798
InChI-nyckel QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
PubChem CID 67759
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)benzamide
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Smältpunkt 161°C to 164°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2616148
Formel vikt 189.14
Procent renhet ≥98%