Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30984576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30984576 100 g 100g
30970402 5 g 5g
30983968 1 g -
30970837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30984576 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10508100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine
CAS 364-13-6
Molekylformel C7H7F3N2
MDL-nummer MFCD00036101
Kvantitet 100 g
LEDER NC1=CC=C(N)C=C1C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 176.14
Procent renhet 98%