Läs mer
2-(Trifluormetyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11425777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425777 25 g 25g
11405777 1 g 1g
11415777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24343.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1423-27-4 | C7H6BF3O2 | 189,928 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1423-27-4
Molekylformel C7H6BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.928
MDL-nummer MFCD00236059
InChI-nyckel JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
PubChem CID 2734387
IUPAC-namn [2-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2974465
Formel vikt 189.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.