missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11426870
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426870 5 g 5g
11416870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11426870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19717.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1869-24-5
Molekylformel C7H6F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 225.185
MDL-nummer MFCD00042420
InChI-nyckel AFFPZJFLSDVZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, 2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, o-trifluoromethylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl, pubchem11781, acmc-20a48s, ksc174g3h, 2-trifluoromethylbenzenesul fonamide
PubChem CID 2778018
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Smältpunkt 188°C to 192°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2697078
Formel vikt 225.19
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.