Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11414140
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414140 1 g 1g
11438066 5 g 5g
11448066 25 g 25g
11458066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11414140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 776-04-5
Molekylformel C7H4ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.612
MDL-nummer MFCD00051696
InChI-nyckel ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 136616
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 22°C to 24°C
Densitet 1.585
Kokpunkt 133°C to 135°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2651854
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 244.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.