Läs mer
2-(trifluormetyl)bensentiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520173
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10520173 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10079541 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520173 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00684EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13333-97-6
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.172
MDL-nummer MFCD00068896
InChI-nyckel XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)bensentiol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
CAS Min % 95.0
Densitet 1.35g/mL
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3C6H4SH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.18
Procent renhet 95%