Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15535056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15535056 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15535056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188451000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Smältpunkt 107.0°C to 110.0°C
Kokpunkt 247.0°C (753.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C8H5F3O2
Linjär formel CF3C6H4CO2H
MDL-nummer MFCD00002476
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,III,2308
Synonym 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
InChI-nyckel FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 190.12
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Formel vikt 190.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.