Läs mer
(2-trifluormetyl-bensoimidazol-1-yl)-ättiksyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653425
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10653425 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10653425 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07742DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
CAS 313241-14-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H7F3N2O2
MDL-nummer MFCD00994711
Kvantitet 1 g
Synonym 2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl benzimidazolyl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid
InChI-nyckel GPOYZFXQCCJBTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[2-(trifluormetyl)bensimidazol-1-yl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 244.173
PubChem CID 675083
Formel vikt 244.17
Procent renhet 97%