Läs mer
2-(Trifluorometyl)benzonitril, 97 %
Produktkod. 11404140
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404140 5 g 5g
11487137 10 g 10g
11497137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14951.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171,122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 447-60-9
Molekylformel C8H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 171.122
MDL-nummer MFCD00001791
InChI-nyckel SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 67972
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 17 °C till 18 °C
Densitet 1.294
Kokpunkt 204 °C till 206 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.4632
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 2048152
Formel vikt 171.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.