Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11413214
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413214 5 g 5g
11423214 25 g 25g
11433214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10564.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-94-7
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.56
MDL-nummer MFCD00000667
InChI-nyckel MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Smältpunkt -22°C
Densitet 1.414
Kokpunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 881040
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 208.57
Procent renhet 98%