Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11467597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467597 25 g 25g
11447597 1 g 1g
11457597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15667.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 346-06-5
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.14
MDL-nummer MFCD00004621
InChI-nyckel TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl phenyl methanol, o-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-trifluoromethylbenzyl alcohol, o-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 67666
IUPAC-namn [2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 4°C
Densitet 1.326
Kokpunkt 80°C to 83°C (3 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 25 g
Beilstein 2093714
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%