Läs mer
2-(Trifluoromethyl)benzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470288
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470288 2 g 2g
11480288 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23822.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3048-01-9
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.15
MDL-nummer MFCD00010297
InChI-nyckel ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densitet 1.249
Kokpunkt 108°C to 110°C (64 mmHg)
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1103424
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
IUPAC-namn [2-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
PubChem CID 76447
Formel vikt 175.15
Procent renhet 98%