Läs mer
2-(Trifluoromethyl) Nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethyl)nicotinic Acid |
| CAS | 131747-43-8 |
| Molekylformel | C7 H4 F3 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vikt | 191.0194 |