Läs mer
2-(Trifluormetyl)fenol, 98 %
Produktkod. 11399599
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399599 1 g 1g
11402347 5 g 5g
11412347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14231.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 444-30-4 | C7H5F3O | 162,111 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444-30-4
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.111
MDL-nummer MFCD00002222
InChI-nyckel ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 67958
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 45°C to 46°C
Kokpunkt 147°C to 148°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1867917
Formel vikt 162.11
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-o-cresol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.