Läs mer
2-(Trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10646174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646174 250 mg Glass bottle 250mg
10732631 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10646174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204782500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 444-30-4
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.11
MDL-nummer MFCD00002222
InChI-nyckel ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 67958
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45°C to 46°C
Färg White
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H4OH
Kvantitet 250 mg
Beilstein 06, III, 1263
Formel vikt 162.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.