Läs mer
2-(Trifluormetyl)fenothiazin, TRC
Produktkod. 30453380
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453380 1 g
30449715 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7913701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-30-8
Molekylformel C13H8F3NS
Molekylvikt (g/mol) 267.27
Synonym 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)-10H-fenotiazin
LEDER FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Formel vikt 267.033