Läs mer
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11377586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377586 1 g 1g
11387586 5 g 5g
11397586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11156.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2285-12-3 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
2-(trifluormetyl)fenylisocyanat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate är ett viktigt råmaterial och
intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2285-12-3
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD00002008
InChI-nyckel GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
PubChem CID 16794
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.238
Kokpunkt 74°C to 75°C (40 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4755
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2285
Beilstein 977056
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 187.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.