Läs mer
2-(Trifluorometyl)fenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. p-7045406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352876 1 g 1g
11362876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10586.03
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1743-86-8
Molekylformel C8H4F3NS
Molekylvikt (g/mol) 203.182
MDL-nummer MFCD00039644
InChI-nyckel FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.346
Kokpunkt 216 °C
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2693552
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 203.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.