Läs mer
2-(trifluormetyl)fenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505265
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10505265 5 g 5g
11306346 10 g 10g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10505265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01593DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1743-86-8
Molekylformel C8H4F3NS
Molekylvikt (g/mol) 203.182
InChI-nyckel FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.346g/mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CF3OC6H4NCS
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.19
Procent renhet 97%