Läs mer
2-(trifluormetyl)fenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306346
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306346 10 g 10g
10505265 5 g 5g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306346 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01593EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1743-86-8
Molekylformel C8H4F3NS
Molekylvikt (g/mol) 203.182
InChI-nyckel FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.346g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NCS
Kvantitet 10 g
Formel vikt 203.19
Procent renhet 97%