Läs mer
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 346-06-5 |
| Molekylformel | C8H7F3O |
| MDL-nummer | MFCD00004621 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | OCC1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.14 |
| Procent renhet | 97% |