Läs mer
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 3038-48-0 |
| Molekylformel | C9H7F3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004327 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhet | 97% |