Läs mer
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11446906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446906 5 g 5g
11436906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3038-48-0
Molekylformel C9H6F3O2
Molekylvikt (g/mol) 203.14
MDL-nummer MFCD00004327
InChI-nyckel TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-trifluoromethylphenylacetic acid, a,a,a-trifluoro-o-tolyl acetic acid, 2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethyl, acmc-209hfg, ksc494k8b
PubChem CID 594597
IUPAC-namn 2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
LEDER [O-]C(=O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 99°C to 101°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2267339
Formel vikt 204.15
Procent renhet 98%