missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7026928
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450867 1 g 1g
11460867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11450867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23267.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3038-47-9
Molekylformel C9H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 185.15
MDL-nummer MFCD00001903
InChI-nyckel QXDCZSJGEUSERL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethyl benzyl cyanide, o-trifluoromethylbenzyl cyanide, 2-trifluoromethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethylphenylacetonitrile, 2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 76435
IUPAC-namn 2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CC#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Smältpunkt 28°C to 32°C
Kokpunkt 92°C (11 mmHg)
Flampunkt 89°C (192°F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 910055
Formel vikt 185.15
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.