Läs mer
2-(trifluormetyl)fenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440338 1 g 1g
15450338 5 g 5g
15460338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53478.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 704-41-6 | C9H5F3 | 170.134 g/mol
2-(trifluormetyl)fenylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(trifluormetyl)fenylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 704-41-6
Molekylformel C9H5F3
Molekylvikt (g/mol) 170.134
MDL-nummer MFCD00467313
InChI-nyckel OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-2-trifluoromethyl benzene, 2'-trifluoromethylphenyl acetylene, 2-trifluoromethyl phenylacetylene, 2-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene,1-ethynyl-2-trifluoromethylbenzene, 2'-trifluoromethylphenylacetylene, 2-ethynylbenzotrifluoride, o-ethynyl-trifluoromethylbenzene, 2-trifluoromethyl phenyl ethyne, 1-ethynyl-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 4100856
IUPAC-namn 1-etynyl-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Densitet 1.222
Kokpunkt 45°C (8 mmHg)
Flampunkt 25°C (77°F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 170.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.