Läs mer
2-(Trifluormetyl)fenylhydrazin, 97 %
Produktkod. 11489120
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489120 1 g 1g
11499120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14781.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 365-34-4 | C7H7F3N2 | 176,142 g/mol
2-(trifluormetyl)fenylhydrazin används som mellanprodukt i organiska synteser. Det används också som en finkemisk mellanprodukt, GC-derivatiseringsmedel, kopplingsreagens och N-skyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin används som mellanprodukt i organiska synteser. Det används också som en finkemisk mellanprodukt, GC-derivatiseringsmedel, kopplingsreagens och N-skyddsmedel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 365-34-4
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.142
MDL-nummer MFCD00052687
InChI-nyckel JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 520800
IUPAC-namn [2-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smältpunkt 57 °C till 63 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 641592
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.