Läs mer
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968323
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968323 100 g 100g
30967256 1 g 1g
30950804 10 g -
30956590 25 g 25g
30949243 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30968323 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10510100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS 3107-34-4
Molekylformel C7H8ClF3N2
MDL-nummer MFCD00102619
Kvantitet 100 g
LEDER NNC1=CC=CC=C1C(F)(F)F.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 212.60
Procent renhet 98%