Läs mer
2-(Trifluormetyl)fenylhydrazinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11460638
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460638 5 g 5g
11470638 25 g 25g
11480638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25182.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 3107-34-4 | C7H8ClF3N2 | 212,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3107-34-4
Molekylformel C7H8ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 212.6
MDL-nummer MFCD00102619
InChI-nyckel ZUSWDTWYONAOPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine monohydrochloride, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, n'-2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, 2-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12891828
IUPAC-namn [2-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼235°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4582303
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 212.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.