Läs mer
(+/-)-2-(trifluormetyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415257 250 mg 250mg
15405257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32524.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 131922-05-9
Molekylformel C5H9F3N2
Molekylvikt (g/mol) 154.136
MDL-nummer MFCD07373382
InChI-nyckel YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine
PubChem CID 18519725
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)piperazin
LEDER C1CNC(CN1)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Smältpunkt 94°C to 97°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 154.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.