Läs mer
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7077363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15214278
Brand: Thermo Scientific Acros 451350010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 154630-93-0
Molekylformel C6H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 153.15
InChI-nyckel NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 11263608
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)piperidine
LEDER C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Kokpunkt 64.0°C (182.0 mmHg)
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.15
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.