Läs mer
2-(Trifluormetyl)pyrazin, 97 %
Produktkod. 15426147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426147 1 g 1g
15436147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33338.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148,088 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61655-67-2
Molekylformel C5H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 148.088
MDL-nummer MFCD06797734
InChI-nyckel CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 17888936
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyrazin
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Kokpunkt 116°C to 118°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 148.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.