Läs mer
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469948
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469948 1 g 1g
15478236 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63315.03
Request Bulk or Custom Format
2-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131747-41-6
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD07774132
InChI-nyckel BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 14761447
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 217°C to 223°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.