Läs mer
2-(Trifluormetyl)pyridin-5-borsyra, 98 %
Produktkod. 15431159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431159 1 g 1g
15438706 250 mg 250mg
15441159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64106.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 868662-36-6 | C6H5BF3NO2 | 190,916 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868662-36-6
Molekylformel C6H5BF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 190.916
MDL-nummer MFCD07375381
InChI-nyckel BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
PubChem CID 25134278
IUPAC-namn [6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]borsyra
LEDER B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 190.92
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.