Läs mer
2-(Trifluormetyl)pyridin-5-karboxaldehyd, 95 %
Produktkod. 15491079
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491079 1 g 1g
15428676 250 mg 250mg
15401089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64054.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 386704-12-7 | C7H4F3NO | 175,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 386704-12-7
Molekylformel C7H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 175.11
MDL-nummer MFCD01862647
InChI-nyckel MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 5-formyl-2-trifluoromethyl pyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carbaldehyde, pubchem15866
PubChem CID 2777762
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)pyridin-3-karbaldehyd
LEDER FC(F)(F)C1=NC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 175.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.