Läs mer
2-(Trifluoromethyl)pyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388946
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388946 1 g 1g
11398946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19554.03
 Begränsad artikel
CAS: 368-48-9 | Molecular Formula: C6H4F3N | Molecular Weight: 147.10 g/mol
Lithiering med n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 sker i 6-positionen, vilket ger tillgång till 6-substituerade derivat. Med LiTMP. Det är en byggsten i heterocykelsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lithiering med n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 sker i 6-positionen, vilket ger tillgång till 6-substituerade derivat. Med LiTMP. Det är en byggsten i heterocykelsyntes.
Löslighet Lösligt i de flesta
organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-48-9
Molekylformel C6H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 147.10
MDL-nummer MFCD02183562
InChI-nyckel ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.28
Kokpunkt 139 °C till 141 °C
Flampunkt 42 °C (108 °F)
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3112
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 147.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.