Läs mer
2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499557
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499557 1 g 1g
15470126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52803.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914348-10-0
Molekylformel C6H4F3N3O
Molekylvikt (g/mol) 191.113
MDL-nummer MFCD05662689
InChI-nyckel LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide
PubChem CID 17750126
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxamid
LEDER C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.