Läs mer
2-(Trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15490746
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490746 250 mg 250mg
15470746 1 g 1g
15480746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54088.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 306960-77-0 | C6H3F3N2O2 | 192,10 g/mol
2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306960-77-0
Molekylformel C6H3F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.10
MDL-nummer MFCD09054851
InChI-nyckel RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-9ci, pubchem13190, 2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxilic acid, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 10583889
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Smältpunkt 170 °C till 175 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 192.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.