Läs mer
(+/-)-2-(Trifluormetyl)pyrrolidin, 95 %
Produktkod. 15473317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473317 250 mg 250mg
11455590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25852.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 109074-67-1 | C5H8F3N | 139,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109074-67-1
Molekylformel C5H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 139.121
MDL-nummer MFCD02663405
InChI-nyckel VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)pyrrolidin
LEDER C1CC(NC1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Densitet 1.21
Kokpunkt 110°C to 112°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 139.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.