Läs mer
2-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11369945
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369945 1 g 1g
11379945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19913.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13333-97-6
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.172
MDL-nummer MFCD00068896
InChI-nyckel XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)benzenethiol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densitet 1.35
Kokpunkt 175°C to 177°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2441965
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 178.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.