Läs mer
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15422229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422229 25 g 25g
15402229 1 g 1g
15412229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64839.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1693-28-3
Molekylformel C14H7F3OS
Molekylvikt (g/mol) 280.26
MDL-nummer MFCD00079785
InChI-nyckel NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
PubChem CID 74324
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Smältpunkt 147°C to 151°C
Färg Yellow
Kvantitet 25 g
Beilstein 1583738
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn 2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Formel vikt 280.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline