missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Trifluroacetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Trifluroacetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Fluoride |
| CAS | 137686-91-0 |
| Molekylformel | C14 H17 F4 N O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17F4NO8/c1-5(20)24-4-8-10(25-6(2)21)11(26-7(3)22)9(12(15)27-8)19-13(23)14(16,17)18/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,19,23)/t8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4-diacetyloxy-6-fluoro-5-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.28 |
| Formel vikt | 403.089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?