Läs mer
2-(Trimethylacetyl)thiophene, 98%
Produktkod. 11351947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351947 5 g 5g
11361947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07560.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20409-48-7 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20409-48-7
Molekylformel C9H12OS
Molekylvikt (g/mol) 168.254
MDL-nummer MFCD00051668
InChI-nyckel PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylacetyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophen-2-yl propan-1-one, 2,2-dimethyl-1-2-thienyl propan-1-one, 2-pivaloylthiophene, t-butyl-2-thienylketone, acmc-1cb4m, 2-2,2-dimethylpropionyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone, 2.2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone
PubChem CID 2776976
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l-tiofen-2-ylpropan-1-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylacetyl)thiophene
Densitet 1.07
Kokpunkt 114°C to 116°C (14 mmHg)
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 g
Beilstein 116243
Formel vikt 168.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.