missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-(Trimethylammonium)ethyl]methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-(Trimethylammonium)ethyl)methanethiosulfonate Bromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16NO2S2.BrH/c1-7(2,3)5-6-10-11(4,8)9;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 276.9806 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?