missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 38053-91-7 |
| Densitet | 0.82 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 124°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3)3SiOC4H5 |
| MDL-nummer | MFCD00009852 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, 2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.27 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?