Läs mer
2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 64125-42-4 |
| Molekylformel | C9H13N3OSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3OSi/c1-14(2,3)12-9(13)11-7-5-4-6-8(11)10-12/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)N1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-trimethylsilyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.3 |
| Formel vikt | 207.0828 |