Läs mer
2-(trimetylsilyl)etanol, 98+%
Produktkod. 11460037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460037 5 g 5g
11470037 25 g 25g
11480037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20970.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118,251 g/mol
2-(Trimetylsilyl)etanol används som skyddsreagens för karboxyl-, fosforyl-, hydroxyl- och aminogrupper i organisk syntes. Det används som en prekursor för att framställa trimetyl(2-fenoxietyl)silaner genom att reagera med aromatisk fluorid. Det används också vid syntes av teoc-skyddade aminer genom att använda motsvarande isocyanater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 – (Trimetylsilyl)etanol används som skyddsreagens för karboxyl-, fosforyl-, hydroxyl- och aminogruppen i organisk syntes. Det används som en prekursor för att framställa trimetyl(2-fenoxoxyetyl)silaner genom att reagera med aromatisk fluorid. Det används också vid syntes av teoc-skyddade aminer genom att använda motsvarande isocyanater.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Håll dig borta från tändkällor. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2916-68-9
Molekylformel C5H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 118.251
MDL-nummer MFCD00002825
InChI-nyckel ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC-namn 2-trimetylsilyletanol
LEDER C[Si](C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Densitet 0.825
Kokpunkt 71°C to 72°C (10 mm)
Flampunkt 50°C (122°F)
Analysprocentintervall 98+%
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1732034
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 118.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.